A76400
3-Amino-1-propanol
99%
Sinonimo/i:
3-Aminopropyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.59 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
770 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.4598 (lit.)
P. ebollizione
184-187 °C (lit.)
Punto di fusione
10-12 °C (lit.)
Densità
0.982 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- In the preparation of polyurethanes and poly(propyl ether imine) dendrimers.
- As a key starting material in the total synthesis of (−)-ephedradine A (orantine), (−)-and (+)-tedanalactam.
- As a precursor to synthesize a variety of medicinally important compounds by selective O- or N-arylation and amidation of 3-amino-1-propanol.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?