110248
Amino-2-propanol
93%
Sinonimo/i:
(±)-1-Amino-2-propanol, (±)-Isopropanolamine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
93%
Impurezze
7% 2-amino-1-propanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.4478 (lit.)
P. ebollizione
160 °C (lit.)
Punto di fusione
−2 °C (lit.)
Densità
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 5-methyl-2-oxazolidinone by oxidative carbonylation reaction using Pd(OAc)2/I2 catalyst.
- Bio-based polyurethanes by reacting with epoxidized soybean oil via ring-opening and amidation reaction.
It can also be used as a solvent as well as a template to synthesize layered aluminophosphate containing a racemic mixture of isopropanolamine.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?