Documenti fondamentali
238856
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Amino-2-propanol
98%
Sinonimo/i:
(−)-Isopropanolamine
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.11
Beilstein:
1718869
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −23.5°, c = 1 in methanol
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Temp. autoaccensione
635 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.4482 (lit.)
P. ebollizione
160 °C (lit.)
Punto di fusione
24-26 °C (lit.)
Densità
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@@H](O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m1/s1
HXKKHQJGJAFBHI-GSVOUGTGSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2