Key Documents
8.07020
Sigma-Aldrich
Aminopropanol
(mixture of isomers) for synthesis
Sinonimo/i:
Aminopropanol, Aminoisopropyl alcohol, Hydroxypropylamine, Isopropanolamine
About This Item
Formula condensata:
H2NCH2CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
201-162-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1.93 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
335 °C
Potenza
2700 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.9-10.4 % (v/v)
pH
11.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
160 °C
Punto di fusione
2 °C
Temp. transizione
flash point 71 °C
Densità
0.962 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.959 - 0.961
1-amino-2-propanol (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup