Key Documents
715662
Sigma-Aldrich
3-Methylamino-1-propanol
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.448
Densità
0.917 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CNCCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5-3-2-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
KRGXWTOLFOPIKV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
180.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82.2 °C - closed cup