Key Documents
471461
Sigma-Aldrich
2-(Ethylamino)ethanol
≥98%
Sinonimo/i:
N-Ethylethanolamine
About This Item
Formula condensata:
C2H5NHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.14
Beilstein:
635671
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. eboll.
169-170 °C (lit.)
Punto di fusione
−90 °C (lit.)
Densità
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCNCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Surface tension of aqueous binary mixtures of 2-(methylamino) ethanol and 2-(ethylamino) ethanol and aqueous ternary mixtures of these amines with triethanolamine or N-methyldiethanolamine from (293.15 to 323.15) K.
Alvarez E, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 53(1), 318-321 (2007)
Minhui He et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 34(3), 341-347 (2018-03-13)
The ability to directly detect alkaline phosphatase (ALP) activity in undiluted serum samples is of great importance for clinical diagnosis. In this work, we report the use of the distinctive metal-to-ligand charge-transfer (MLCT) absorption properties of the Cu(BCA)2+ (BCA =
Bis [2-(ethylamino) ethanol-2N, O] bis (saccharinato-N) cadmium (II).
Yilmaz VT and Kazak C.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(12), m2947-m2947 (2007)
Corrosion Inhibition of a Carbon Steel by 2-Ethylamino-Ethanol in Aerated 3% NaCI Solutions-Effect of pH.
BUI N and Dabosi F.
Corrosion (Houston, TX, United States), 35(9), 392-397 (1979)