Documenti fondamentali
471496
Sigma-Aldrich
2-(Butylamino)ethanol
≥98%
Sinonimo/i:
N-Butyl-2-hydroxyethylamine, N-Butylethanolamine
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3NHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.19
Beilstein:
1732522
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
198-200 °C (lit.)
Densità
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CCCCNCCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-2-3-4-7-5-6-8/h7-8H,2-6H2,1H3
LJDSTRZHPWMDPG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-(Butylamino)ethanol is a secondary amine having a -OH group.
Applicazioni
2-(Butylamino)ethanol (N-Butylethanolamine) may be employed for the synthesis of 4-alkylamino-2,5,6-trimethyl -7-(2,4,6-trimethylphenyl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidines and N-butyl-N-(2-nitroxyethyl)nitramine (BuNENA).
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Sitzmann.
Sitzmann ME, et al.
Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 31(2), 124-130 (2006)
M Sandin et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 34(3), 491-493 (1990-03-01)
The antimicrobial effects of diethanolamine, dimethylamino-methyl-propanol, and butylethanolamine are greatly enhanced at high pH. Their antimicrobial activities are closely correlated with their uncharged forms, indicating that diffusion through cell membrane(s) is rate limiting for the antimicrobial action. Since these compounds
Ling-Wei Hsin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 10(1), 175-183 (2001-12-12)
A series of compounds related to N-butyl-N-ethyl[2,5,6-trimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]amine (1, antalarmin) have been prepared and evaluated for their CRHR1 binding affinity as the initial step in the development of selective high affinity hydrophilic nonpeptide corticotropin-releasing hormone type 1 receptor (CRHR1) antagonists. Calculated