Documenti fondamentali
8.18661
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylamino-ethanol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-tert-Butylamino-ethanol, N-tert-Butylethanolamin
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CNHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
225-034-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Potenza
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
635 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
176-177 °C/1013 hPa
Punto di fusione
40-43 °C
Temp. transizione
flash point 69 °C
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(C(C)(C)C)CCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-6(2,3)7-4-5-8/h7-8H,4-5H2,1-3H3
IUXYVKZUDNLISR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available