550035
2-(Dibutylamino)ethanol
99%
Sinonimo/i:
N,N-Dibutylethanolamine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
229-230 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCN(CCO)CCCC
InChI
1S/C10H23NO/c1-3-5-7-11(9-10-12)8-6-4-2/h12H,3-10H2,1-2H3
IWSZDQRGNFLMJS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?