278440
2-{[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4539 (lit.)
P. ebollizione
207 °C (lit.)
Densità
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CN(C)CCN(C)CCO
InChI
1S/C7H18N2O/c1-8(2)4-5-9(3)6-7-10/h10H,4-7H2,1-3H3
LSYBWANTZYUTGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-{[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol (dmemH) has been used in the preparation of new iron clusters:
- [Fe7O4(O2CPh)11(dmem)2]
- [Fe7O4 (O2CMe)11(dmem)2]
- [Fe6O2(OH)4(O2CBut)8(dmem)2]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Rashmi Bagai et al.
Inorganic chemistry, 46(11), 4535-4547 (2007-04-26)
The syntheses, crystal structures, and magnetochemical characterization of four new iron clusters [Fe7O4(O2CPh)11(dmem)2] (1), [Fe7O4(O2CMe)11(dmem)2] (2), [Fe6O2(OH)4(O2CBut)8(dmem)2] (3), and [Fe3O(O2CBut)2(N3)3(dmem)2] (4) (dmemH=Me2NCH2CH2N(Me)CH2CH2OH)=2-{[2-(dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol) are reported. The reaction of dmemH with [Fe3O(O2CR)6(H2O)3](NO3) (R=Ph (1), Me (2), and But (3)) gave 1, 2
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
278440-100G | 4061837678219 |
278440-25G | 4061826203491 |