Documenti fondamentali
424560
Sigma-Aldrich
1-[Bis[3-(dimethylamino)propyl]amino]-2-propanol
98%
Sinonimo/i:
N ,N -Bis(3-dimethylaminopropyl)-N -(2-hydroxypropyl)amine
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2N(CH2)3]2NCH2CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.40
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
290 °C (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)CN(CCCN(C)C)CCCN(C)C
InChI
1S/C13H31N3O/c1-13(17)12-16(10-6-8-14(2)3)11-7-9-15(4)5/h13,17H,6-12H2,1-5H3
NWDRKFORNVPWLY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for low-density packaging foams. Contains terminal hydroxyl groups that can react with isocyanates.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)