Documenti fondamentali
105139
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,6-hexanediamine
99%
Sinonimo/i:
1,1,8,8-Tetramethyl-1,8-diazaoctane, 1,6-Bis(dimethylamino)hexane, 2,9-Dimethyl-2,9-diazadecane, N ,N ,N ′,N ′-Tetramethylhexylenediamine, Hexamethylenebis(dimethylamine), N 1 ,N 1 ,N 6 ,N 6 -Tetramethyl-1,6-hexanediamine
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2N(CH2)6N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4359 (lit.)
P. ebollizione
209-210 °C (lit.)
Densità
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)CCCCCCN(C)C
InChI
1S/C10H24N2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10-12(3)4/h5-10H2,1-4H3
TXXWBTOATXBWDR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,6-hexanediamine (TMHDA)can be used as an aminating agent to prepare anion exchange membranes for solidalkaline fuel cells. It provides cationic groups for better anionic conductivityand acts as a cross-linking agent to enhance dimensional stability. Theaddition of TMHDA combines functionalizing and crosslinking processes into asingle step.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Lingqian Meng et al.
ChemCatChem, 9(20), 3942-3954 (2017-12-05)
The influence of framework substituents (Al