Documenti fondamentali
B45402
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine
99%
Sinonimo/i:
1,4-Piperazinediethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
crystals
P. ebollizione
215-220 °C/50 mmHg (lit.)
Punto di fusione
133.5-136 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCN1CCN(CCO)CC1
InChI
1S/C8H18N2O2/c11-7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12/h11-12H,1-8H2
VARKIGWTYBUWNT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Seungil Kim et al.
Acta biomaterialia, 47, 100-112 (2016-11-05)
To provide better protection for women against sexually transmitted infections, on-demand intravaginal drug delivery was attempted by synthesizing reversibly pH-sensitive polyether-polyurethane copolymers using poly(ethylene glycol) (PEG) and 1,4-bis(2-hydroxyethyl)piperazine (HEP). Chemical structure and thermo-characteristics of the synthesized polyurethanes were confirmed by