Key Documents
331260
Sigma-Aldrich
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine
95%
Sinonimo/i:
2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. eboll.
112-114 °C/0.25 mmHg (lit.)
Densità
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCOCCN1CCNCC1
InChI
1S/C8H18N2O2/c11-6-8-12-7-5-10-3-1-9-2-4-10/h9,11H,1-8H2
FLNQAPQQAZVRDA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3