Documenti fondamentali
464937
Sigma-Aldrich
(Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride
98%
Sinonimo/i:
NSC 92174
About This Item
Formula condensata:
NCCH2P(C6H5)3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.78
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
275 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
phosphine
Stringa SMILE
[Cl-].N#CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17NP.ClH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15H,17H2;1H/q+1;/p-1
ARPLQAMUUDIHIT-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Condenation reactions
  • Wittig reactions
  • Synthesis of phosphonium-iodonium ylides
  • Preparation of α,β-unsaturated esters, amides, and nitriles
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)