47718
(Formylmethyl)triphenylphosphonium chloride
≥97.0% (AT)
Sinonimo/i:
2-Oxoethyltriphenylphosphonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (AT)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
209-212 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].O=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18OP.ClH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-16H,17H2;1H/q+1;/p-1
RVEJRPJGKXTQIF-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- Hydroazidation reactions in preparation of a-azido alcohols
- Preparation of prodrug (2-hydroxyamino-vinyl)-triphenyl-phosphonium (HVTP) inhibitor of peroxidase activity and apoptosis
- Intramolecular [4 + 3] cycloaddition reactions
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?