731986
N-Ethyl-d5-ethanolamine
98 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
(2-Ethyl-d5-amino)ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
169-170 °C (lit.)
Densità
0.964 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2
MIJDSYMOBYNHOT-ZBJDZAJPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)