606316
Ethanolamine-2-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
2-Aminoethanol-2-13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
170 °C (lit.)
Punto di fusione
11 °C (lit.)
Densità
1.030 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
N[13CH2]CO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1+1
HZAXFHJVJLSVMW-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.