Documenti fondamentali
1.14553
Supelco
Test in cuvetta del rame
photometric, 0.05-8.00 mg/L (Cu), Spectroquant®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Analiti specifici
copper
Campo di misura
0.05-8.00 mg/L (Cu)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Cuprizone)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Metodo: fotometrico, 0,05 - 8,00 mg/l Cu, Spectroquant®
Questo test in cuvetta del rame Spectroquant® permette di determinare con accuratezza il contenuto di rame in campioni acquosi.
Metodo applicato: In soluzione di ammoniaca, lo ione rame(II) reagisce con cuprizone per formare un complesso blu che viene determinato fotometricamente. I kit analitici in cuvetta Spectroquant® contengono cuvette rotonde preriempite da 16 mm e tutti i reagenti necessari per eseguire l′analisi secondo la procedura descritta nell′accluso opuscolo di istruzioni.
Tutti i kit Spectroquant®, in cuvetta e di reagenti, sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
Contenuto correlato
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation