Documenti fondamentali
1.14549
Supelco
Iron Test, photometric
photometric, 0.05-4.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome del prodotto
Test in cuvetta del ferro, photometric, 0.05-4.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Analiti specifici
iron
Campo di misura
0.05-4.00 mg/L (Fe)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Triazine)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Metodo: fotometrico, 0,05 - 4,00 mg/l Fe, Spectroquant®
Questo test del ferro Spectroquant® consente la determinazione accurata del ferro in acque di varia natura. Tutti gli ioni ferro vengono ridotti a ioni ferro(II) dall′acido ascorbico.
In soluzione tamponata con tioglicolato, gli ioni ferro reagiscono con un derivato della triazina per formare un complesso rosso-violetto che viene determinato fotometricamente. Le strisce reattive Mquant® sono perfette per eseguire, in modo rapido ed economico, un test preliminare di un campione che consenta di stimare la concentrazione di ferro e un fattore di diluizione attendibile prima di usare un metodo quantitativo come il test Spectroquant®.
Tutti i nostri kit di reagenti e i nostri kit per analisi in cuvetta sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
I kit Spectroquant® in cuvetta includono cuvette circolari da 16 mm preriempite e tutti i reagenti necessari per eseguire l′analisi secondo la procedura descritta nel foglietto di istruzioni allegato.
Note legali
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Photometric determination subsequent to acid mineralisation
Photometric determination subsequent to decomposition with sulfuric acid and Perhydrol