1.06035
Metanolo
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, LiChrosolv®
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Metanolo, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Livello qualitativo
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Potenza
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
36 %
tecniche
LC/MS: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤100 ppb Na (Sodium)
≤5 ppb Any further metal (ICP-MS)
≤5 ppb K (Potassium)
Residuo dopo evaporazione
≤1.0 mg/L
Stringa SMILE
CO
Trasmittanza
210 nm, ≥35%
220 nm, ≥60%
230 nm, ≥75%
260 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
P. eboll.
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 9.7 °C
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Composizione chimica e proprietà antiosteogeniche degli estratti volatili del rizoma di Homalomena gigantea. Questo studio evidenzia il ruolo del metanolo nell'estrazione e nell'analisi dei composti organici volatili delle piante medicinali, fornendo spunti preziosi per i ricercatori di farmacologia e chimica dei prodotti naturali (Thanh et al., 2024).
- Un anione complesso dinucleare di cromo(III) omochirale legato al tartrato con un legame a idrogeno assistito da risonanza per la conduzione del protone. Il metanolo è utilizzato come solvente nella sintesi di composti inorganici complessi, essenziali per lo sviluppo di nuovi materiali per applicazioni energetiche, come le membrane a scambio protonico (Dunatov et al., 2024).
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Identità (IR):conforme
Residuo all′evaporazione: ≤ 1,0 mg/l
Acqua: ≤ 0,01 %
Acidità: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinità: ≤ 0,0002 meq/g
Al (alluminio): ≤ 10 ppb
Ca (calcio): ≤ 10 ppb
Fe (ferro): ≤ 10 ppb
K (potassio): ≤ 5 ppb
Mg (magnesio): ≤ 10 ppb
Na (sodio): ≤ 100 ppb
Altri metalli (ICP-MS): ≤ 5 ppb
Grado gradiente (a 220 nm): ≤ 2,0 mAU
Grado gradiente (a 235 nm): ≤ 1,0 mAU
Fluorescenza (come chinina a 254 nm): ≤ 1,0 ppb
Fluorescenza (come chinina a 365 nm): ≤ 0,5 ppb
Trasmittanza (a 210 nm): ≥ 35 %
Trasmittanza (a 220 nm): ≥ 60 %
Trasmittanza (a 230 nm): ≥ 75 %
Trasmittanza (da 260 nm): ≥ 98 %
Adatto per LC-MS; intensità del picco del rumore di fondo in spettrometria di massa rispetto alla reserpina (APCI/ESI positiva): ≤ 2 ppb
Adatto per LC-MS; intensità del picco del rumore di fondo in spettrometria di massa rispetto alla reserpina (APCI/ESI positiva): ≤ 20 ppb
Filtrato con filtro da 0,2 µm.
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Articoli
Separation of null
Separation of Oxazepam; Desmethyldiazepam, analytical standard; Temazepam, analytical standard; Diazepam
Protocolli
HPLC Analysis of Human Growth Hormone (hGH) on Discovery® BIO PolyMA-WAX
HPLC Analysis of Toluene, Uracil and Cytosine on Chromolith(R) Performance Diol 100-4.6mm
Separation of null
Separation of null