Key Documents
1.06008
SAFC
Metanolo
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
Beilstein:
1098229
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-659-6
agenzia
BP
JPE
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Limite di esplosione
36 %
tecniche
API processing | polymorph screening: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
P. eboll.
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 9.7 °C
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Methanol is used as solvent in a variety of pharmaceutical production process, including tablet coating or microsphere production.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Metanolo for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.06002
Metanolo
Metanolo puriss., meets analytical specification of Ph Eur, ≥99.7% (GC)
Sigma-Aldrich
24229
Metanolo
Metanolo hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.06035
Metanolo
Metanolo BioReagent, ≥99.93%
Sigma-Aldrich
494437
Metanolo
Metanolo ACS reagent, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
179337
Metanolo
Metanolo suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34860
Metanolo
Metanolo anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
322415
Metanolo
Metanolo puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Sigma-Aldrich
32213
Metanolo