24229
Metanolo
≥99.7% (GC), suitable for immunofluorescence, meets analytical specification of Ph Eur
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Metanolo, puriss., meets analytical specification of Ph Eur, ≥99.7% (GC)
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss.
Saggio
≥99.7% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Qualità
meets analytical specification of Ph Eur
Limite di esplosione
36 %
tecniche
immunofluorescence: suitable
Impurezze
impurities A, complies (GC)
reducing substances, complies
related substances, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.0002% benzene
≤0.0003% free alkali (as NH3)
≤0.001% acetone (GC)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.003% aldehydes and ketones (as CH3COCH3)
≤0.003% free acid (as HCOOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.328-1.330
n20/D 1.329 (lit.)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Densità
0.791-0.793 g/mL at 20 °C
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤1 mg/kg
Compatibilità
complies for UV absorption
complies for appearance
complies for identity (IR)
complies for reaction against H2SO4
Formato
neat
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Colony forming unit-fibroblast assay of bone marrow mononuclear cells.
- As solvent for the preparation of extracts of hyphae of Aspergillus for the estimation of gliotoxin by reversed phase-HPLC.
- Immunofluorescence studies.
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?