Documenti fondamentali
L033000
Sigma-Aldrich
BTT Activator
0.3 M
Sinonimo/i:
5-(Benzylthio)-1H-tetrazole solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8N4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Concentrazione
51.9-63.4 g/L (BTT content, titration)
Colore
clear
Stringa SMILE
C(Sc1nnn[nH]1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H8N4S/c1-2-4-7(5-3-1)6-13-8-9-11-12-10-8/h1-5H,6H2,(H,9,10,11,12)
GXGKKIPUFAHZIZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Activator solution, containing powerful activators like 4,5-dicyanoimidazole(DCI), 5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole (Activator 42) or5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step. The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.BTT Activator 0.3M is 5-(Benzylthio)-1H-tetrazole.
Nota sulla preparazione
Acetonitrile / 5-(Benzylthio)-1H-Tetrazole 100 / 6 (v/w)
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Cap A configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Sigma-Aldrich
L040050
Cap A
Oxidizer 0.05 M, configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Sigma-Aldrich
L060050
Oxidizer
DCA Deblock configured for ÄKTA® and OligoPilot®, with Toluene
Sigma-Aldrich
L023050
DCA Deblock
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L033000-4X2.5L4061838215840
L033000-1L4061837443282
L033000-C4061838025456