L084000
20% Diethylamine in Acetonitrile
configured for ÄKTA® andOligoPilot®
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
for DNA synthesis
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Impurezze
≤250 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
clear
Compatibilità
configured for ÄKTA® andOligoPilot®
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Diethylamine is a secondary aliphatic amine with both N-substituents as ethyl groups. It is a conjugate base of a diethylammonium.
Componenti
Diethylamine / Acetonitrile 20/80 v/v
Note legali
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?