L050050
Cap B1
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Sinonimo/i:
Cap B
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
for DNA synthesis
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Forma fisica
liquid
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Compatibilità
conforms to structure (GC, Formulation)
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Descrizione generale
Cap B1 solution, containing acetonitrile (ACN) and acetic anhydride, is mixed in situ with Cap A and Cap B2 solution during the capping (acetylation) reaction. Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Nota sulla preparazione
Acetonitrile / Acetic Anhydrid 6/4 (v/v)
Note legali
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?