L050080
Cap B
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
for DNA synthesis
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Stato
liquid
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Impurezze
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
clear
Compatibilità
conforms to structure (GC, Formulation)
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Categorie correlate
Descrizione generale
Nota sulla preparazione
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
6.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-14.4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
L050080-4L | 4061838216106 |
L050080-4X2L | 4061838216120 |
L050080-6X450ML | 4061838216144 |
L050080-2.5L | 4061838216090 |
L050080-45L | 4061837443367 |
L050080-4X2.5L | 4061838216113 |
L050080-6X200ML | 4061838216137 |