471232
Dibutylamine
≥99.5%
Sinonimo/i:
N,N-Di-n-butylamine, N-Butyl-1-butanamine, n-Dibutylamine, Di-n-butylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.46 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.9 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
594 °F
Limite di esplosione
10 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
pH
11.1 (20 °C, 1 g/L)
P. ebollizione
159 °C (lit.)
Punto di fusione
−62 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 3.8 g/L at 20 °C
Densità
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- N, N
- -Dibutyl-4-methylaniline by Pd-catalyzed Buchwald-Hartwig amination reaction with aryl chlorides and bromides.
- N,N-Dibutylacetamide by acetylation reaction with isopropenyl acetate.
It can also be used as:
- A strong hindered base in the different elimination reactions.
- An organocatalyst to synthesize annulated pyrano[2,3-d]pyrimidine derivatives via multicomponent condensation reaction of aromatic aldehydes, malononitrile, and barbituric acid.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
471232-500ML | 4061832359663 |
471232-100ML | 4061832359649 |
471232-18L | 4061836827021 |
471232-1L | 4061832359656 |