O5802
Octylamine
99%
Sinonimo/i:
1-Aminooctane, n-Octylamine, Caprylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. eboll.
175-177 °C (lit.)
Punto di fusione
−5-−1 °C (lit.)
Densità
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCN
InChI
1S/C8H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-9H2,1H3
IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Other applications:
- Synthesis of 2-cyano-N-octylacetamide by reacting with ethyl cyanoacetate.
- To induce uniformity for synthesizing uniform ultrathin metal sulfide nanostructures.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Propylamine; Butylamine; Pentylamine; Hexylamine; Heptylamine; Octylamine; Nonylamine; Decylamine