34490
Dibutylamine
puriss., ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
N-Butyl-1-butanamine, n-Dibutylamine, Di-n-butylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.46 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.9 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss.
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
594 °F
Limite di esplosione
10 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
n20/D 1.417
P. ebollizione
159 °C (lit.)
Punto di fusione
−62 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 3.8 g/L at 20 °C
Densità
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.