Documenti fondamentali
252859
Sigma-Aldrich
Tris Base
99.8-100.1%,≥99.8%, crystalline, ACS reagent
Sinonimo/i:
2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propanediolo, THAM, Tris base, Trometamolo
About This Item
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Beilstein:
741883
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Nome del prodotto
Tris(idrossimetil)aminometano, ACS reagent, ≥99.8%
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99.8%
99.8-100.1%
Stato
crystalline
tecniche
affinity chromatography: suitable
Impurezze
≤0.005% insolubles
≤2% water
Colore
white
Intervallo di pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
P. ebollizione
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
167-172 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (ICP)
Assorbimento
passes test
applicazioni
clinical research
diagnostic assay manufacturing
microbiology
Attività estranea
DNase, none detected
NICKase, none detected
RNase, none detected
protease, none detected
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il tris(idrossimetil)amminometano, comunemente noto come trometamolo, base Tris o base Trizma riveste un ruolo chiave come tampone biologico in numerose applicazioni di biologia. Viene impiegata comunemente nella formulazione di tamponi, quali i tamponi Tris-acetato-EDTA (TAE) o tris-borato-EDTA (TBE), in virtù della sua pKa di 8,1, che lo rende adeguato a mantenere il pH nel range fisiologico per la maggior parte degli organismi viventi (pH 7-9). Nello studio di alcune proteine è tuttavia importante usare cautela, dato che il Tris è potenzialmente in grado di interferire con l′attività di alcuni enzimi. La base Tris può essere impiegata come tampone a sè o come componente di formulazioni di miscele di tamponi, tra cui, tra gli altri, i tamponi Tris-EDTA (TE), TAE, e TBE. É importante sottolineare come la base Tris sia caratterizzata da elevata purezza, fondamentale stabilità e da una natura relativamente non igroscopica.
Nell′ambito del laboratorio, la base Tris è indispensabile per la preparazione di tamponi compatibili con i fluidi biologici, fungendo da soluzione standard di calibrazione del pH. È di aiuto in svariate procedure quali il saggio della lattato deidrogenasi, l′ibridazione in situ e l′estrazione delle proteine dalle cellule. La sua versatilità è apprezzata anche nei laboratori di colture cellulari, biochimica e biologia molecolare, ambiti in cui risulta utile in studi che interessano la permeabilità delle membrane cellulari e la preparazione di tamponi.
Applicazioni
Il tris(idrossimetil)amminometano è stato impiegato:
  • come soluzione tampone per il saggio della lattato deidrogenasi, la procedura di ibridazione in situ e l′estrazione delle proteine dalle cellule.
  • come tampone nella preparazione del campione da introdurre nella cella di flusso per analisi con spettroscopia Raman
  • come tampone di lavaggio per il western blotting
  • come componente di una soluzione tampone per la decellularizzazione dei tessuti
Caratteristiche e vantaggi
  • Tampone efficace nell′intervallo di pH 7-9 (25 °C), con una pKa di 8,1 (25 °C)
  • Sottoposto a test che ne confermano i bassi livelli di contaminazione da metalli pesanti, garantendone l′idoneità ad un ampio ventaglio di applicazioni
  • Può essere impiegato in attività di ricerca in biologia cellulare e in biochimica
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Note legali
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Trizma® base NIST® SRM® 723e
NIST723E
Trizma® base
Trizma® base anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
RDD008
Trizma® base
Trizma® base ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
93352
Trizma® base
Trizma® base ≥99.9% (titration), crystalline
Sigma-Aldrich
T4661
Trizma® base
Trizma® base BioUltra, for molecular biology, ≥99.8% (T)
Sigma-Aldrich
93362
Trizma® base
An optimized lactate dehydrogenase release assay for screening of drug candidates in neuroscience.
Kaja S et al.
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 73, 1-1 (2015)
Jianbin Zhang et al.
Autophagy, 10(5), 901-912 (2014-03-29)
Autophagy is a catabolic process during which cellular components including protein aggregates and organelles are degraded via a lysosome-dependent process to sustain metabolic homeostasis during nutrient or energy deprivation. Measuring the rate of proteolysis of long-lived proteins is a classical
Tris-tris-HCl: a standard buffer for use in the physiologic pH range.
R A Durst et al.
Clinical chemistry, 18(3), 206-208 (1972-03-01)
Fernando E Díaz-Manzano et al.
Frontiers in plant science, 7, 966-966 (2016-07-28)
Galls induced by Meloidogyne spp. in plant roots are a complex organ formed by heterogeneous tissues; within them there are 5-8 giant cells (GCs) that root-knot nematodes use for their own nurturing. Subtle regulatory mechanisms likely mediate the massive gene
Sylvain Clède et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(62), 7729-7731 (2012-06-29)
A rhenium tris-carbonyl derivative has been designed to couple infrared and luminescent detection in cells. Both spectroscopies are consistent with one another; they point out the reliability of the present SCoMPI (for Single Core Multimodal Probe for Imaging) for bimodal