T4661
Trizma® base
≥99.9% (titration), crystalline
Sinonimo/i:
2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propandiolo, THAM, Tris base, Tris(idrossimetil)amminometano, Trometamolo
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
aminopeptidase substrate
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9% (titration)
Stato
crystalline
Perdita
≤5% (loss on drying, 110 °C)
Colore
white
pH
10.0-11.5
Intervallo di pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
P. ebollizione
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
167-172 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble (400 g plus 600 mL of water)
λ
(290nm < 0.05)
in 5 mM Tris; DNA (40% (w/w))
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a component of lysis buffer for cell disruption
- In the preparation of TBE solution for PAGE (polyacrylamide gel electrophoresis)
- In studies of double stranded complexes of peptide nucleic acids (PNA) and their complementary DNA sequences, by use of anion exchange HPLC
- In capillary electrochromatography and UV analysis of tocopherols and tocotrienols
Confezionamento
Risultati analitici
Altre note
Per applicazioni che necessitano estrema precisione, utilizzare un pHmetro accuratamente calibrato con un elettrodo combinato vetro/calomelano.
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?