Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
RDD008
Sigma-Aldrich
Trizma® base
≥99.9%, powder, anhydrous, Redi-Dri
Sinonimo/i:
2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propandiolo, THAM, Tris base, Tris(idrossimetil)amminometano, Trometamolo
About This Item
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Beilstein:
741883
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Nome del prodotto
Trizma® base, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.9%
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Descrizione
aminopeptidase substrate
Nome Commerciale
Redi-Dri
Saggio
≥99.9%
Stato
powder
Qualità
free-flowing
non contiene
Carbon Fiber
Impurezze
≤0.2% Water (Karl Fischer)
Colore
white
pH
10.5-12
7-9
Intervallo di pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
P. ebollizione
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
167-172 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble (Water < 0.2%)
Assorbimento
≤0.05 at 290 nm at 40%
λ
(A290 UV absorbance < 0.05)
in 5 mM Tris; DNA (40% (w/w))
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tris is an established basimetric standard and buffer used in biochemistry and molecular biology. It may be used by itself as a buffer or as a component of mixed buffer formulations, such as Tris-EDTA (TE) buffer, Tris-acetate-EDTA (TAE) buffer, Tris-borate-EDTA (TBE) buffer, etc. It is pure, essentially stable, relatively non-hygroscopic and has a high equivalent weight.
Applicazioni
Tris base has been used:
  • To prepare Tris-HCl, which is used as a component of lysis buffer for protein characterization
  • In the preparation of Tris-buffered saline Tween-20 (TBST) buffer for Western blotting
  • In the preparation of TBS (Tris-buffered saline) that is used for dialysis to neutralize a protein
  • As a component of nuclei extraction buffer
Altre note
I valori di pH di tutti i tamponi dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione. Per i tamponi Tris, ad ogni °C in meno della temperatura corrisponde un aumento di circa 0,03 unità di pH, mentre ad ogni diluizione di un fattore 10 corrisponde una diminuzione di pH di 0,03-0,05 unità.
Per applicazioni che necessitano estrema precisione, utilizzare un pHmetro accuratamente calibrato con un elettrodo combinato vetro/calomelano.
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Active Cdk5 Immunoprecipitation and Kinase Assay.
Bankston AN, et al.
Bio-protocol, 7(13) (2017)
Extracellular protease digestion to evaluate membrane protein cell surface localization.
Besingi RN and Clark PL
Nature Protocols, 10(12), 2074-2074 (2015)
Top-down characterization of chicken core histones.
Wu H, et al.
Journal of Proteomics, 184, 34-38 (2018)
A Streamlined Method for the Preparation of Growth Factor-enriched Thermosensitive Hydrogels from Soft Tissue.
Poon CJ, et al.
Acta Biomaterialia (2013)
Tri (hydroxymethyl) aminomethane as Acidimetric Standard.
Fossum J, et al.
Analytical Chemistry, 23(3), 491-493 (1951)
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.