Documenti fondamentali
93440
Supelco
Trizma® base
≥99.5%, solid, certified reference material, certified by BAM
Sinonimo/i:
2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propandiolo, THAM, Tris base, Tris(idrossimetil)amminometano, Trometamolo
About This Item
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Beilstein:
741883
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Nome del prodotto
Trizma® base, reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Grado
reference material
Livello qualitativo
Descrizione
aminopeptidase substrate
Saggio
>99.5%
Qualità
certified by BAM
tecniche
titration: suitable
pH
10.5-12
Intervallo di pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
P. ebollizione
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
167-172 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
Formato
neat
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trizma® base is a volumetric standard produced under rigorous conditions and measured with the highest possible precision. Its content is determined by volumetric neutralization titration using a combined pH glass electrode. The certified value and uncertainty measurement of the standard are in accordance with ISO Guide 35.
Applicazioni
It finds its use as a reference material for the standardization of volumetric solutions in acidimetric titrations.
Caratteristiche e vantaggi
  • Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
  • High-purity material traceable to NIST SRM
  • High-quality offering accurate titer determinations
  • Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Risultati analitici
Exact concentration, expiry date, traceability and detailed information on certification can be found on the certificate and certification report, included in each package. Content and expiry date on label.
Altre note
I valori di pH di tutti i tamponi dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione. Per i tamponi Tris, ad ogni °C in meno della temperatura corrisponde un aumento di circa 0,03 unità di pH, mentre ad ogni diluizione di un fattore 10 corrisponde una diminuzione di pH di 0,03-0,05 unità.
Per applicazioni che necessitano estrema precisione, utilizzare un pHmetro accuratamente calibrato con un elettrodo combinato vetro/calomelano.
Note legali
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Potassium dichromate reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Supelco
42019
Potassium dichromate
Trizma® base anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
RDD008
Trizma® base
Sodium oxalate reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Supelco
71804
Sodium oxalate
Trizma® base BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥99.9% (titration)
Sigma-Aldrich
T6066
Trizma® base
Tromethamine meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
T6687
Tromethamine
Potassium iodate reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Supelco
60386
Potassium iodate
Carbonato di calcio reference material for titrimetry, certified by BAM, ≥99.5%
Supelco
21067
Carbonato di calcio
Trizma® base BioXtra, pH 10.5-12.0 (1 M in H2O), ≥99.9% (titration)
Sigma-Aldrich
T6791
Trizma® base
A modified protocol for rapid DNA isolation from plant tissues using cetyltrimethylammonium bromide
Allen CG, et al.
Nature Protocols, 1, 2320-2325 (2006)
Sylvain Clède et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(62), 7729-7731 (2012-06-29)
A rhenium tris-carbonyl derivative has been designed to couple infrared and luminescent detection in cells. Both spectroscopies are consistent with one another; they point out the reliability of the present SCoMPI (for Single Core Multimodal Probe for Imaging) for bimodal
Vadapalli Chandrasekhar et al.
Inorganic chemistry, 51(16), 8664-8666 (2012-08-08)
A new water-soluble, multisite-coordinating ligand LH(7) was prepared by the condensation of tris(hydroxymethyl)aminomethane with 2,6-diformyl-p-cresol. LH(7) is a selective chemosensor for Cu(2+), under physiological conditions, with visual detection limits of 20 ppm (ambient light conditions) and 4 ppm (UV light
S S Patel et al.
Drugs, 53(4), 637-656 (1997-04-01)
Fosfomycin tromethamine is a phosphonic acid bactericidal agent with in vitro activity against most urinary tract pathogens. It is particularly active against Escherichia coli, and Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia and Enterococcus spp. There appears to be little cross-resistance between fosfomycin
Corey A Baron et al.
Magnetic resonance in medicine, 73(3), 1075-1084 (2014-04-12)
An acquisition method that does not increase scan time or specific absorption rate is investigated for reducing the deleterious effects of cerebrospinal fluid (CSF) partial volume effects on diffusion tensor imaging (DTI) tractography. It is based on using a shorter