Documenti fondamentali
1.08386
SAFC
Tris(idrossimetil)aminometano
(Trometamol), EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JPC, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propanediolo, THAM, Tris base, Trometamolo
About This Item
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Beilstein:
741883
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
201-064-4
agenzia
BP
ChP
JPC
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.0267 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
solid
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
Intervallo di pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
P. ebollizione
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
219-220 °C/13.3 hPa
Punto di fusione
167-172 °C (lit.)
Solubilità
678 g/L
Densità
1.35 g/cm3 at 23 °C
applicazioni
ophthalmics
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Il tris(idrossimetil)amminometano (Trometamol) è il componente di un tampone comunemente usato nelle purificazioni cromatografiche downstream e nella formula liquida finale delle biomolecole.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Cloruro di magnesio crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP, JPC, ACS
SAFC
1.37008
Cloruro di magnesio
Trometamol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T2550000
Trometamol
Trizma® base BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥99.9% (titration)
Sigma-Aldrich
T6066
Trizma® base
Sodio cloruro EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37017
Sodio cloruro
Tromethamine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1698002
Tromethamine