Documenti fondamentali
1.06349
SAFC
Sodio diidrogeno fosfato monoidrato
EMPROVE® ESSENTIAL, BP, ChP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Fosfato di sodio, Diidrogenofosfato di sodio, Fosfato monosodico
About This Item
Formula condensata:
NaH2PO4 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-449-2
agenzia
BP
ChP
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
pH
4.1-4.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilità
850 g/L
Densità
2.04 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Il sodio diidrogeno fosfato monoidrato è tipicamente utilizzato come componente del sistema dei tamponi fosfato per le fasi cromatografiche downstream di biomolecole o per la formulazione liquida finale.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Fosfato di sodio ACS Reagent Grade. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic in the preparation of biological buffers.
Millipore
567545
Fosfato di sodio
Acido citrico powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00243
Acido citrico
Sodio idrossido pellets, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP
SAFC
1.37020
Sodio idrossido
Acido citrico crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37003
Acido citrico