1.06346
Sodio diidrogeno fosfato monoidrato
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Fosfato di sodio, Diidrogenofosfato di sodio, Fosfato monosodico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99.0-102.0% (alkalimetric)
Forma fisica
crystals
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.1-4.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilità
850 g/L
Densità
2.04 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
880 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.0005%
Assorbanza UV
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- Sviluppo di un sistema di veicolazione di farmaci a dosaggio multiparticolato per amorfizzazione in situ. Questo studio esplora l'uso del fosfato di sodio diidrogeno monoidrato nello sviluppo di un sistema di rilascio di farmaci a dosaggio multiparticolato. La ricerca evidenzia il ruolo del composto nell'ottenere l'amorfizzazione in situ, migliorando la solubilità e la biodisponibilità del farmaco (Holm TP et al., 2022).
- Caratterizzazione metabolomica di specie di rabarbaro mediante elettroforesi capillare e cromatografia liquida ad altissima pressione. Il fosfato di sodio diidrogeno monoidrato viene utilizzato nel sistema tampone per l'elettroforesi capillare e l'UHPLC, favorendo l'analisi metabolomica delle specie di rabarbaro. Questa ricerca sottolinea la sua importanza nel migliorare l'efficienza di separazione e la risoluzione nei metodi analitici (Tseng YJ et al., 2013).
Linkage
Risultati analitici
sostanza insolubile: ≤ 0,01 %
valore pH (5 % in acqua, 25 °C ): 4,1 - 4,5
assorbimento UV (280 nm; 1 mol/L; 1 cm; acqua): ≤ 0,05
Cloruri (Cl): ≤ 0,0005 %
Solfato (SO₄): ≤ 0,003 %
Azoto (N) totale: ≤ 0,001 %
Metalli pesanti (ACS): ≤ 0,0005 %
Ca (calcio): ≤ 0,005 %
Fe (ferro): ≤ 0,0005 %
K (potassio): ≤ 0,005 %
Corrisponde a ACS, Reag. Ph Eur
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea