5.43840
Sodium dihydrogen phosphate anhydrous
for HPLC LiChropur™
Sinonimo/i:
Sodium dihydrogen phosphate anhydrous, Sodium biphosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
pH
4.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilità
850 g/L
Densità bulk
940 kg/m3
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- For the mobile phase in RP-HPLC for the simultaneous determination of pyridoxine hydrochloride and meclizine hydrochloride in pharmaceutical formulations.
- In the heparin hydrolysis.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1