Documenti fondamentali
1.06345
SAFC
Diidrogenofosfato di sodio diidrato
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JPE, USP, E 339
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Fosfato di sodio monobasico, Ortofosfato monosodico, bifosfato di sodio, fosfato di sodio monobasico, Sodio diidrogeno fosfato
About This Item
Formula condensata:
NaH2PO4 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero E:
E339
Numero indice EU:
231-449-2
agenzia
BP
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
pH
4.5 (25 °C, 12 g/L in H2O)
Punto di fusione
60 °C
Solubilità
850 g/L
Densità
1.915 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
In ambito formulativo, trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e di rispettare i requisiti normativi, può essere un compito arduo. Forti delle nostre competenze applicative e della nostra esperienza in ambito normativo, siamo al vostro fianco in ogni fase dello sviluppo, dello scale-up e della produzione.
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
Il sodio diidrogenofosfato diidrato è tipicamente utilizzato come componente dei tamponi fosfato per le purificazioni cromatografiche downstream di biomolecole o per la formulazione liquida finale.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1