1.37093
Fosfato di sodio
EMPROVE® EXPERT, BP, ChP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Diidrogenofosfato di sodio, Fosfato monosodico
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
ChP
USP
Livello qualitativo
Descrizione
EMPROVE® EXPERT BP,USP
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
solid
Caratteristiche
RNase and DNase free
pH
4.1-4.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilità
850 g/L
Densità
2.04 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Due to its low microbial and endotoxin limits, Sodium dihydrogen phosphate monohydrate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3