1.37092
Fosfato di sodio eptaidrato
EMPROVE® EXPERT, DAC, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sodio fosfato bibasico, Sodio fosfato bibasico eptaidrato
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
DAC
USP
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.9 (vs air)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
solid
Caratteristiche
RNase and DNase free
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
48 °C (Elimination of water of crystallisation)
Densità
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Due to its low microbial and endotoxin limits, di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1