Documenti fondamentali
1.37036
SAFC
Fosfato di sodio bibasico diidrato
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Fosfato di sodio, Sodio monoidrogeno fosfato, sodio fosfato dibasico, Fosfato di sodio secondario, Di-sodio idrogenofosfato, Fosfato disodico, Sodio fosfato bibasico
About This Item
Formula condensata:
Na2HPO4 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-448-7
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Descrizione
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
solid
Caratteristiche
RNase and DNase free
pH
8.9-9.2 (5% in H2O)
Punto di fusione
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilità
93 g/L
Densità
2.1 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso.
® Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle linee guida di cGMP vigenti.
Applicazioni
Il diidrogenofosfato di sodio diidrato (o bifosfato di sodio diidrato) è di norma impiegato come componente di sistemi tampone per le attività downstream di cromatografia di biomolecole o per la formulazione liquida finale. Grazie ai suoi bassi livelli microbici e di endotossine, Il diidrogenofosfato di sodio diidrato Emprove® EXPERT è particolarmente adatto ad applicazioni ad alto rischio.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1