Documenti fondamentali
1.06585
SAFC
Idrogenofosfato di disodio
anhydrous, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JPE, USP, E 339
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Fosfato di sodio, sec-fosfato di sodio, Idrogenofosfato di sodio, Sodio fosfato bibasico
About This Item
Formula condensata:
Na2HPO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero E:
E339
Numero indice EU:
231-448-7
agenzia
BP
JPE
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
solid
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Punto di fusione
250 °C (decomposition)
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
In ambito formulativo, trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e di rispettare i requisiti normativi, può essere un compito arduo. Forti delle nostre competenze applicative e della nostra esperienza in ambito normativo, siamo al vostro fianco in ogni fase dello sviluppo, dello scale-up e della produzione.
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
L′idrogenofosfato di disodio anidro è utilizzato di norma come componente dei tamponi fosfato per le purificazioni cromatografiche downstream di biomolecole o per la formulazione liquida finale.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7