1.37009
Potassio cloruro
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Produzione farmaceutica
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Descrizione
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP,JP
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
solid
Caratteristiche
RNase and DNase free
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
P. eboll.
1413 °C/1013 hPa
Punto di fusione
770 °C (lit.)
Densità
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Grazie ai suoi bassi limiti microbici e di endotossine, il potassio diidrogeno fosfato Emprove® EXPERT è particolarmente adatto per applicazioni ad alto rischio.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1