P9333
Potassio cloruro
BioXtra, ≥99.0%
Sinonimo/i:
KCl
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Punto di fusione
770 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Densità
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- to prepare phosphate buffer saline for phosphate calcium transfection
- as a component of lysis buffer used for the isolation of cytosolic and nuclear proteins
- to prepare phosphate buffer saline used for protein isolation from gram-positive bacteria
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?