P3911
Potassio cloruro
ACS reagent, 99.0-100.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
99.0-100.5%
Stato
powder
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.4-8.6 (25 °C, 5% in solution)
Punto di fusione
770 °C (lit.)
Densità
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ba:, passes test (limit about 0.001%)
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES )
Stringa SMILE
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Amorphous calcium phosphate (ACP) deposition solution, used for ACP coating on Ti coupons.
- Modified methylene blue (MB) solution, utilized in the MB two-phase titration method.
- 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES)-containing artificial cerebrospinal fluid (ACSF) solutions.
- Artificial sea water.
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?