Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
S9888
Sigma-Aldrich
Sodio cloruro
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
NaCl, Salgemma
About This Item
Formula condensata:
NaCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.44
Beilstein:
3534976
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 300
suitable for GB 5009.253-2016
Tensione di vapore
1.33 hPa ( 865 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.0-9.0 (25 °C, 5% in solution)
Punto di fusione
801 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.004%
Cationi in tracce
Ba:, passes test
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Il cloruro di sodio è stato utilizzato per la preparazione di: tampone salino Tris, tampone fosfato salino, tampone per lisi cellulare MPM-2 (proteina mitotica monoclonale 2), tampone di lavaggio per immunoprecipitazione, terreno di coltura LB (Luria-Bertani) e tampone di dialisi.
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1