Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
P0662
Sigma-Aldrich
Fosfato di potassio
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Fosfato di potassio prim., Fosfato monopotassico, Potassio diidrogeno fosfato
About This Item
Formula condensata:
KH2PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Saggio:
≥99.0%
Grado:
ACS reagent
Stato:
powder or crystals
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 300
suitable for SM 5210
Saggio
≥99.0%
Stato
powder or crystals
tecniche
tissue culture: suitable
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
Perdita
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH
4.1-4.5 (25 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
P. ebollizione
>450 °C
Punto di fusione
252.6 °C (lit.)
Densità
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
Stringa SMILE
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Il fosfato di potassio monobasico (ortofosfato monopotassico) è un sale inorganico idrosolubile. La sua entalpia di formazione standard è stata definita in -376,1 kcalmol-1. Agisce come materiale di partenza nella sintesi del metafosfato di potassio.
Applicazioni
Il fosfato di potassio monobasico è stato utilizzato nella preparazione del tampone fosfato e del tampone fosfato salino (PBS). È stato adoperato anche nella preparazione dei sistemi bifase acquosi (ATPS) con PEG1000 (polietilenglicole)/fosfato di potassio.
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Skin wound healing model-excisional wounding and assessment of lesion area.
Moreira CF, et al.
Bio-protocol, 5(22) (2015)
Standard enthalpies of formation of monopotassium and dipotassium orthophosphate.
Luff BB and Reed RB.
Journal of Chemical and Engineering Data, 23(1), 60-62 (1978)
Estimation of Wound Tissue Neutrophil and Macrophage Accumulation by Measuring Myeloperoxidase (MPO) and N-Acetyl-?-D-glucosaminidase (NAG) Activities.
Cassini-Vieira P, et al.
Bio-protocol, 5(22) (2015)
The solubility and reversion of calcium and potassium metaphosphates.
Volkerding CC and Bradfield R.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 8(C), 159-166 (1944)
Yue Hugh Guan et al.
Journal of chromatography. A, 1424, 102-110 (2015-03-31)
Manufacturing high-value added biotech biopharmaceutical products (e.g. therapeutic proteins) requires quick-to-develop, GMP-compliant, easy-to-scale and cost effective preparatory chromatography technologies. In this work, we describe the construction and testing of a set of 5-mm inner diameter stainless steel toroidal columns for