S9763
Fosfato di sodio
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
sec-fosfato di sodio, Idrogenofosfato di sodio, Sodio fosfato bibasico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
suitable for SM 5210
Saggio
≥99.0%
Stato
powder
Impurezze
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.01% Insoluble matter
Perdita
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH
8.7-9.3 (25 °C, 5% in solution)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Solubilità
water: 5% at 25 °C, clear
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- the preparation of phosphate buffer saline solution for perfusion procedure
- western blot
- indirect enzyme linked immunosorbent assay
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.
A complete SEC-UV workflow for the characterization of mAb monomers, aggregates, and fragments using Zenix® and Zenix®-C SEC columns, including system suitability testing and forced pH and temperature stress studies.