Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
P3786
Sigma-Aldrich
Fosfato di potassio
ACS reagent, ≥98%
Sinonimo/i:
Idrogenofosfato di potassio, Potassio fosfato bibasico, sec.-Fosfato di potassio
About This Item
Formula condensata:
K2HPO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38070212
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
agenzia
suitable for SM 5210
Saggio
≥98%
Stato
powder
Impurezze
≤0.001% Nitrogen compounds (as N)
≤0.01% Insoluble matter
Perdita
≤1.0% loss on drying, 105°C
pH
8.5-9.6 (25 °C, 5% in solution)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Stringa SMILE
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Il potassio fosfato bibasico è stato usato nella preparazione del terreno a base di maltosio e metil verde (MMG), del tampone fosfato salino e della soluzione ipotonica.
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Expression and Analysis of Flow-regulated Ion Channels in Xenopus Oocytes.
Shi S
Bio-protocol null
A new semi-selective medium for Xanthomonas campestris pv. vitians, the causal agent of bacterial leaf spot of lettuce.
Toussaint VCE et al.
Plant Disease, 85, 131-136 (2001)
Expression and Purification of the Arabidopsis E4 SUMO Ligases PIAL1 and PIAL2.
Tomanov K and Bachmair A
Bio-protocol null
Marina Bacci et al.
Cell reports, 28(1), 104-118 (2019-07-04)
Endocrine therapy (ET) is the standard of care for estrogen receptor-positive (ER+) breast cancers. Despite its efficacy, ∼40% of women relapse with ET-resistant (ETR) disease. A global transcription analysis in ETR cells reveals a downregulation of the neutral and basic
Joonhoon Kim et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 612832-612832 (2021-02-16)
An oleaginous yeast Rhodosporidium toruloides is a promising host for converting lignocellulosic biomass to bioproducts and biofuels. In this work, we performed multi-omics analysis of lignocellulosic carbon utilization in R. toruloides and reconstructed the genome-scale metabolic network of R. toruloides.